AuftragsverfolgungKontakt
Thioisonicotinamid 98% | Avantor
Thioisonicotinamid 98%
Bottle, 100 g
Katalognr. APOSOR903374-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
Thioisonicotinamid 98%
Katalognr. APOSOR903374-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  2196-13-6
Thioisonicotinamid 98%
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  2196-13-6
Preis
120.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Pyridine-4-carbothioamide
  • CAS Nummer:2196-13-6
  • Formel:C₆H₆N₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00006437
  • Molekulargewicht:138.19 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g
Technische Daten