AuftragsverfolgungKontakt
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd 98% | Avantor
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd 98%
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSOR10495-5G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd 98%
Katalognr. APOSOR10495-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  22080-96-2
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd 98%
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  22080-96-2
Preis
SFr. 106.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
  • CAS Nummer:22080-96-2
  • Formel:C₉H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD01407645
  • Molekulargewicht:182.1733 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:225 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:225 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g