Poly(vinylidene fluoride)
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSPC37872-25G
Anbieter: Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Katalognr. APOSPC37872-25G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS Nummer: 24937-79-9
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:24937-79-9
- Formel:(-CH₂CF₂-)n
- MDL-Nummer:MFCD00084470
- Schmelzender Platingehalt:155…165 °C
- Dichte:1,74 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Bottle
- VE:25 g