Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
(3-Fluorophenoxy)acetic acid | Avantor

(3-Fluorophenoxy)acetic acid

Bottle, 1 g
Katalognr. APOSPC200534-1G
Anbieter:   Apollo Scientific
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Katalognr. APOSPC200534-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  404-98-8
(3-Fluorophenoxy)acetic acid

Bottle, 1 g

CAS Nummer:  404-98-8
Preis
SFr. 95.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
  • CAS Nummer:404-98-8
  • Formel:C₈H₇FO₃
  • MDL-Nummer:MFCD02295721
  • Molekulargewicht:170.14 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.