AuftragsverfolgungKontakt
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSPC200534-10G
Anbieter:   Apollo Scientific
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Katalognr. APOSPC200534-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  404-98-8
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Bottle, 10 g
CAS Nummer:  404-98-8
Preis
SFr. 295.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
  • CAS Nummer:404-98-8
  • Formel:C₈H₇FO₃
  • MDL-Nummer:MFCD02295721
  • Molekulargewicht:170.14 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    10 g