AuftragsverfolgungKontakt
Probenschaufeln | Avantor
Probenschaufeln
Sample spoon, 500 mm
Katalognr. BURK5320-0500
Anbieter:   BURKLE
Probenschaufeln
Katalognr. BURK5320-0500
Anbieter:  BURKLE
Probenschaufeln
Probenschaufeln
Sample spoon, 500 mm
Preis
26.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Dieser speziell geformte Löffel erreicht nahezu jede Ecke von Behältern und verhindert das Herauslaufen von Proben.
  • Zur Entnahme kleiner Probenmengen
  • Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegenüber Säuren und Laugen)
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Sample spoon
  • Länge:
    500 mm