Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Titrator, TitroLine® 5000

TL 5000 Set 2 für Salz/Chlorid-Titrationen, inkl.TL 5000/20 M 1, Ag-Kombinationselektrode AgCl 62 RG, Kabel L 1 A, USB-Tastatur TZ
3838, USB-HUB TZ 3830, USB-Stick TZ 3836 und 1-Liter-Reagenzienflasche, braun, TZ 3803
Katalognr. 661-0275
Anbieter:   SI Analytics
Titrator, TitroLine® 5000
Katalognr. 661-0275
Anbieter:  SI Analytics
Titrator, TitroLine® 5000
Titrator, TitroLine® 5000

TL 5000 Set 2 für Salz/Chlorid-Titrationen, inkl.TL 5000/20 M 1, Ag-Kombinationselektrode AgCl 62 RG, Kabel L 1 A, USB-Tastatur TZ
3838, USB-HUB TZ 3830, USB-Stick TZ 3836 und 1-Liter-Reagenzienflasche, braun, TZ 3803

Preis
SFr. 5’630.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents

TitroLine® 5000 ist das Nachfolgemodell des TitroLine® easy, ein einfach zu bedienender automatischer Titrator für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasser/Abwasser, Umweltanalyse und Lebensmittelanalyse.

  • Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP, Silber- und weitere mV-Elektroden
  • PT1000- und NTC 30-Temperaturmesseingang für die automatische Temperaturkompensation
  • Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Basengehalt, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid usw.
  • Lineare und dynamische Titration zum Äquivalenzpunkt
  • Titration zum pH- und mV-Endpunkt
  • Gleiche manuelle Titrations- und Dosierfunktion wie die Kolbenbürette Titronic® 300

 : Basisgeräte (M1) werden mit gebrauchsfertig montierter 20 oder 50 ml-Dosiereinheit, Handtaster TZ 3880, Titrationsklemme, Stativstange, Magnetrührer TM 50 und Netzgerät geliefert. Bei M2 Geräten sind auch eine pH-Elektrode und ein Puffersatz enthalten. Bei der M3 Einheit ist eine Ag-Elektrode anstelle der pH-Elektrode enthalten.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    TL 5000 Set 2 für Salz/Chlorid-Titrationen, inkl.TL 5000/20 M 1, Ag-Kombinationselektrode AgCl 62 RG, Kabel L 1 A, USB-Tastatur TZ
    3838, USB-HUB TZ 3830, USB-Stick TZ 3836 und 1-Liter-Reagenzienflasche, braun, TZ 3803
  • Seq:
    08
  • Dosiergeschwindigkeit:
    max. 100 ml/min (mit 50 ml-Einheit)
  • Dosiervolumen:
    20/50 ml
  • Rühreranschluss:
    Anschluss für Rührer TM 50 (im Lieferumfang enthalten)
  • Anzeigeauflösung:
    0,005–0,025 ml (je nach Dosiereinheit)
  • Füllzeit:
    30 s–999 s (Zeit gemäß Zylindervolumen)
  • Nummernblock:
    Optionale USB-Tastatur (TZ 3835) kann angeschlossen werden
  • Konformität:
    ISO 8655, Teil 6; EMV: 2004/108/EG; Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95
  • Gewicht:
    2,3 kg (ohne Rührer)
  • Dosierungsgenauigkeit:
    0,15% (systematischer Fehler); 0,05% (Zufallsfehler)
  • Cat. No.:
    661-0275
  • Anschlüsse:
    1 × USB-A, 1 × USB-B, 2 × RS232-C
  • Modell:
    TitroLine® 5000
  • Messeingang PT1000:
    Buchse, 2×4 mm (PT1000/NTC 30)
  • B×T×H:
    135×205×310 mm
  • Stromversorgung:
    100–240 V, 50/60 Hz
  • Inhaltsanzeige:
    0000,000...9999,999 ml
  • Betriebstemperatur:
    10...40 °C
  • Bürettenauflösung:
    8000 Schritte
  • Messeingangselektrode:
    pH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262
  • Display:
    TFT-Grafikdisplay
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0128
    PC-Tastatur, USB-Anschluss
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 158.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0211
    USB-HUB
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 104.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 661-0212
    Reagenzienflasche, Glas, braun, 1000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 44.70