AuftragsverfolgungKontakt
Mopps, MegaSwat™ | Avantor
Mopps, MegaSwat™
PolySorb MegaSwat™ Mop cover, 400×640 mm
Katalognr. MICRMS1111-16
Anbieter:   MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
Katalognr. MICRMS1111-16
Anbieter:  MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
Mopps, MegaSwat™
PolySorb MegaSwat™ Mop cover, 400×640 mm
Preis
SFr. 637.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Diese flachen, schaufelförmigen Wischmopps sind zum Schieben hinter schwere Schränke und Prozessgeräte, über Rohrleitungen und unter kalibrierte Geräte geeignet. Die Wischmoppköpfe messen (B×T) 406×3 mm.
  • Flexibler PE-Innenaufbau; Bezug wählbar aus PVA, NovaLite™ Latex/Kunstseide oder NovaPoly™ Polyester
  • MegaSwat™ Lite mit NovaLite Bezug kann mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt und  autoklaviert werden
  • Mopp wird mit Hilfe der MegaSwat™ Schnellkupplung (Adapter) am Edelstahlstiel befestigt
Bestellinformationen: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    PolySorb MegaSwat™ Mop cover
  • L×B:
    400×640 mm
  • Seq:
    06
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0530
    MegaSwat™ Adapter, 63×406 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRQDMS-18
    MegaSwat™ Adapter, HDPE, 25×203 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0626
    MegaSwat™ Adapter, 76×203 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRQDMSS-5809
    MegaSwat™ Adapter, 15,8×228 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 496.00