AuftragsverfolgungKontakt
Kernbohrer | Avantor
Kernbohrer
Kernprobenehmer, 200 mm, 15 mm, 15 ml
Katalognr. 331-0374
Anbieter:   BURKLE
Kernbohrer
Katalognr. 331-0374
Anbieter:  BURKLE
Kernbohrer
Kernprobenehmer, 200 mm, 15 mm, 15 ml
Preis
SFr. 775.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mit dem Kernbohrer können Schüttgüter beprobt werden, die sich aufgrund ihrer Partikelform bei der Probennahme leicht verkanten oder festsetzen.
  • Edelstahl AISI 316
  • Für Schüttgüter, die sich leicht verkanten oder festsetzen
Im Vergleich zu üblichen Allschichtsammlern für Schüttgut weist der zweiteilige Kernbohrer keine Spaltmaße auf, in die sich das Medium während der Entnahme verkanten kann. Das ermöglicht eine fachgerechte Beprobung unterschiedlichster Pulver und Granulate durch mehrere Schichten hindurch, z.B. Glaskugeln oder Metallpulver.
Je nach Größe ist der Edelstahlprobenehmer für unterschiedlichste Gebinde einsetzbar, beispielsweise Big Bags oder kleine Behälter. Der Schüttgutsammler entnimmt eine repräsentative Kernprobe und ist ideal für den Einsatz in den verschiedenen Bereichen von Labor- und Industrie.
Lieferinformationen: Im Lieferumfang ist neben dem Kernbohrer (bestehend aus Bohrstab und -rohr) ein Fixierclip enthalten.
Technische Daten
  • Ø:
    15 mm
  • Volumen:
    15 ml
  • Bezeichnung:
    Kernprobenehmer
  • Länge:
    200 mm
  • Seq:
    01