Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Heim
VA-044 1 * 25 g
VA-044 1 * 25 g | Avantor
Drucken
VA-044 1 * 25 g
Katalognr. WAKO926-74314
Marketsource
Anbieter:
Wako
VA-044 1 * 25 g
Katalognr. WAKO926-74314
Anbieter:
Wako
Marketsource
CAS Nummer:
Bild vergrößern
zum Seitenanfang
VA-044 1 * 25 g
in den Warenkorb legen
CAS Nummer:
Preis
SFr. 229.03
Einloggen
für Verfügbarkeit
Maßeinheit
1 * 25 g
-
+
in den Warenkorb legen
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents