AuftragsverfolgungKontakt
Hypodermic syringes
Hypodermic syringes
Hypodermic syringe, with needle, 23G, 5 ml
Katalognr. TERUMDSS05S2332E
Anbieter:   TERUMO
Hypodermic syringes
Katalognr. TERUMDSS05S2332E
Anbieter:  TERUMO
Hypodermic syringes
Hypodermic syringe, with needle, 23G, 5 ml
Preis
SFr. 22.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Technische Daten
  • Kapazität:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    Hypodermic syringe, with needle, 23G
  • Seq:
    04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.