Schubladenboxen, transparent
2 l, Transparent, 166×275×61 mm
Katalognr. MULC11102MU02000C
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
Modulares Schubladenschrank-System aus PS für die übersichtliche Aufbewahrung einer Vielzahl von Kleinteilen am Arbeitsplatz.
- Klare Sicht auf Inhalt der Schublade
- Jede Schublade kann horizontal und vertikal montiert werden
- Jede Schublade kann mit Trennelementen unterteilt werden
Documents
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Letteratura sul prodotto
Technische Daten
- Kapazität:2 l
- Farbe:Transparent
- Seq:02
- B×T×H:166×275×61 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4343Quertrenner für Schublade 216-4326 (10002)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4327Längstrenner für Schublade 216-4346 (1901)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4344Halbquertrenner für Schublade 216-4326 (10003)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4339Längstrenner für Schublade 216-4349 (7001)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4329Halbquertrenner für Schublade 216-4346 (1903)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4338Halbquertrenner für Schublade 216-4347 (2003)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 0.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4336Längstrenner für Schublade 216-4347 (2001)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4342Längstrenner für Schublade 216-4326 (10001)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 7.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 216-4341Halbquertrenner für Schublade 216-4349 (7003)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2.60
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..