QUANTOFIX® Teststreifen, Chromat
QUANTOFIX® chlorine 500, 0 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 - mg/L - Cl₂, Redoxreaktion, 40×40×120 mm (packaging), 100 Tests
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Direkt zu
Product Details & Documents
QUANTOFIX® Teststreifen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schnelltest. Die Farbe des Reaktionspads ändert sich je nach Konzentration eines Analyten in der Probe. Die Auswertung erfolgt in der Regel visuell durch Vergleich der Reaktionsfarbe mit einer mehrstufigen Farbskala. Diese Teststreifen sind sofort einsatzbereit. Sie benötigen kein zusätzliches Zubehör. Die Teststreifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, eine Wartung oder Kalibrierung ist nicht erforderlich.
- Resultate in Sekunden: Einfach eintauchen, warten und von der mehrstufigen Farbskala ablesen Immer gebrauchsfertig: Kein Zubehör zur Auswertung notwendig Sichere Resultate: Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
Diese Teststreifen ermöglichen die schnelle und einfache Bestimmung von Chromat in Lösungen. Sie werden mit allen notwendigen Reagenzien geliefert, sodass die Messung sofort gestartet werden kann. Innerhalb von 30 Sekunden erhält man ein zuverlässiges Ergebnis.
Technische Daten
Technische Daten
- Chemische Methode:Redoxreaktion
- Bezeichnung:QUANTOFIX® chlorine 500
- Abmessungen:40×40×120 mm (packaging)
- Tests pro Kit:100 Tests
- Messbereich:0 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 - mg/L - Cl₂
- Cat. No.:MANA91354
- Haltbarkeit (Monate):30 (from production)
- Platform:Semi-quantitative test strips
- Inhalt:100 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
- Instrument:Nein
- Parameter:Alle Reagentien enthalten
- Method:Chlorine - Redox reaction (white → blue-green to orange-brown)
- Konformität:Keine gefährliche Materialien
- Gewicht:43 g