Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pasteur pipettes, 5 ml, 34,5 µl, 3,5 ml, 150 mm, 1 ml, +, 10
Codice catalogo WHEA711117S/10
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Codice catalogo WHEA711117S/10
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These single use Pasteur pipettes are manufactured from non-toxic shatterproof LDPE.
- Ideal for safe and easy transfer of liquid samples
- Sterile and non-sterile versions in a range of packaging formats
- Graduations on 1 and 3 ml pipettes for ease of volume control
Narrow stem pipettes can be used as a freeze vial when bulb is fully heat sealed. Jumbo pipettes are ideal for larger volume sample transfer and accessing liquids in taller vessels.
Specifiche
- Verpackt:10
- Steril:+
- Kapazität:5 ml
- Bezeichnung:Pasteur pipettes
- Länge:150 mm
- Seq:06
- Tropfen-Volumen:34,5 µl
- Graduiert bis:1 ml
- Saugvolumen:3,5 ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..