AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, crystallising | Avantor
Dishes, crystallising
100 ml, 40 mm, 70 mm
Katalognr. KAVAN632412624170
Anbieter:   Kavalier
Dishes, crystallising
Katalognr. KAVAN632412624170
Anbieter:  Kavalier
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
100 ml, 40 mm, 70 mm
Preis
SFr. 197.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide range of applications.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    40 mm
  • Seq:
    04