CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX Diamino/Carbon/C18 ec Clean-up-Mix bestehend aus: - 1200 mg MgSO4 - 400 mg CHROMABOND Diamino - 45 mg CHROMABOND Carbon - 400 mg CHROMABOND C18 ec einzeln eingewogen in 15 mL Zentrifugenröhrchen (PP) mit Deckel (PE) Pg. à 1 * 50 ST
Katalognr. MANA7300000
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together