Laborschalen
15,5 L (10 kg load), PP, weiß, 545×400×86 mm ext., 470×330×80 mm
Katalognr. MULC1187-12
Anbieter: MULTIROIR
Direkt zu
Product Details & Documents
Auswahl von 5 leichten und stabilen Laborschalen aus strapazierfähigem PP. Für eine Vielzahl von Verwendungszwecken geeignet.
- Lebensmitteltauglich
- Ineinander stapelbar
- Temperaturbeständigkeit: –25 bis +70 °C
- Spülmaschinengeeignet
Glatte, leicht zu reinigende und hygienische Innenflächen.
Technische Daten
- Kapazität:15,5 L (10 kg load)
- Material:PP, weiß
- B×T×H:545×400×86 mm ext.
- Innen B×T×H:470×330×80 mm