ContactUsLinkComponent
USB User-ID Stick (Benutzer-Berechtigungslizenz) Schrankbezogene Nutzer-Berechtigungs-Lizenz (User-ID-Programm) auf Memory-Stick, v ermeidet unerwünschte Manipulationen durch unberechtigte Dritte. Bei Nachbestellung bitte Gerätenummer angeben. (Nur 1 * 1 ST
Katalognr. MEMMB33170ICO150
Anbieter:  MEMMERT
USB User-ID Stick (Benutzer-Berechtigungslizenz) Schrankbezogene Nutzer-Berechtigungs-Lizenz (User-ID-Programm) auf Memory-Stick, v ermeidet unerwünschte Manipulationen durch unberechtigte Dritte. Bei Nachbestellung bitte Gerätenummer angeben. (Nur 1 * 1 ST
Katalognr. MEMMB33170ICO150
Anbieter:  MEMMERT
Frequently Bought Together