Gefrierschrank FROSTER LABO 530 ULTIMATE Ultimate-Features: - Touch-Display (kapazitiv), edles Glasdesign - Grafische Anzeige des Temperaturver- laufs und Min/Max Temperatur - Zugangskontrolle mit Protokoll Weitere Gerätemerkmale - Umluftkühlung - Au 1 * 1 ST
Katalognr. KIRS12163
Anbieter: KIRSCH PHILIPP
Frequently Bought Together