AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope | Avantor
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan Achromat Phase Ph1; 0,25 NA; 10,6 mm WD, 10×, 10,6 mm
Katalognr. ECHLJMAG0108
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalognr. ECHLJMAG0108
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan Achromat Phase Ph1; 0,25 NA; 10,6 mm WD, 10×, 10,6 mm
Preis
SFr. 545.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    10×
  • Bezeichnung:
    Plan Achromat Phase Ph1; 0,25 NA; 10,6 mm WD
  • Seq:
    10
  • Arbeitsabstand:
    10,6 mm