MIKROZID UNIV WIPES PREM MAXI 6X80 ST 1 * 6 ST
Katalognr. SCUE70001061
Anbieter: SCHÜLKE & MAYR GMBH
MIKROZID UNIV WIPES PREM MAXI 6X80 ST 1 * 6 ST
Katalognr. SCUE70001061
Anbieter: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Frequently Bought Together
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Digitaler Timer, drei Kanäle, mit Uhr
Anbieter: VWR Collection
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Regenerierende Handcreme, Stokoderm® Grip PURE
Anbieter: Deb-STOKO
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Anbieter: Dr. Weigert
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Phosphate-buffered saline (PBS), Corning®
Anbieter: Corning