Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Formazin | Avantor
Trübungsstandards, Formazin
1000 NTU, Formazin, Glasflasche, 100 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Trübungsstandards, Formazin
Katalognr. 88245.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Trübungsstandards, Formazin
Trübungsstandards, Formazin
1000 NTU, Formazin, Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
113.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Alle Trübungsstandardlösungen sind Zertifizierte Referenzmaterialien.
Dieser Standard entspricht auch den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs zu „2.2.1. Klarheit und Opaleszenz von Flüssigkeiten“ und ISO 7027-1 „Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung – Teil 1: Quantitative Verfahren“.
Zertifizierung: Hergestellt und kalibriert unter einem Qualitätssystem mit:
- ISO 9001 Zertifizierung
- Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 - Prüfung
- Akkreditierung nach ISO 17034 - Hersteller von Referenzmaterialien
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Trübung:
    1000 NTU
  • Typ:
    Formazin
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.