Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Formazin | Avantor
Trübungsstandards, Formazin
800 NTU, Formazin, Glasflasche, 100 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Trübungsstandards, Formazin
Katalognr. 88244.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Trübungsstandards, Formazin
Trübungsstandards, Formazin
800 NTU, Formazin, Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 113.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Alle Trübungsstandardlösungen sind Zertifizierte Referenzmaterialien.
Dieser Standard entspricht auch den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs zu „2.2.1. Klarheit und Opaleszenz von Flüssigkeiten“ und ISO 7027-1 „Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung – Teil 1: Quantitative Verfahren“.
Zertifizierung: Hergestellt und kalibriert unter einem Qualitätssystem mit:
- ISO 9001 Zertifizierung
- Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 - Prüfung
- Akkreditierung nach ISO 17034 - Hersteller von Referenzmaterialien
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Trübung:
    800 NTU
  • Typ:
    Formazin
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..