Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Formazin
Trübungsstandards, Formazin
100 NTU, Formazin, Glasflasche, 100 mL
Catalog # 88237.180
Supplier:   VWR Chemicals
Trübungsstandards, Formazin
Catalog # 88237.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Trübungsstandards, Formazin
Trübungsstandards, Formazin
100 NTU, Formazin, Glasflasche, 100 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 113.00
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Alle Trübungsstandardlösungen sind Zertifizierte Referenzmaterialien.
Dieser Standard entspricht auch den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs zu „2.2.1. Klarheit und Opaleszenz von Flüssigkeiten“ und ISO 7027-1 „Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung – Teil 1: Quantitative Verfahren“.
Certifications: Hergestellt und kalibriert unter einem Qualitätssystem mit:
- ISO 9001 Zertifizierung
- Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 - Prüfung
- Akkreditierung nach ISO 17034 - Hersteller von Referenzmaterialien
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Trübung:
    100 NTU
  • Typ:
    Formazin
Specifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.