Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Trübungsstandards, Formazin
Trübungsstandards, Formazin
1 NTU, Formazin, Glasflasche, 500 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Trübungsstandards, Formazin
Katalognr. 88231.270
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Trübungsstandards, Formazin
Trübungsstandards, Formazin
1 NTU, Formazin, Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 156.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Alle Trübungsstandardlösungen sind Zertifizierte Referenzmaterialien.
Dieser Standard entspricht auch den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs zu „2.2.1. Klarheit und Opaleszenz von Flüssigkeiten“ und ISO 7027-1 „Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung – Teil 1: Quantitative Verfahren“.
Certifications: Hergestellt und kalibriert unter einem Qualitätssystem mit:
- ISO 9001 Zertifizierung
- Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 - Prüfung
- Akkreditierung nach ISO 17034 - Hersteller von Referenzmaterialien
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Trübung:
    1 NTU
  • Typ:
    Formazin
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..