ContactUsLinkComponent
PROTECTA Viper LT Kernmantelseil für Mitlaufendes Auffanggerät, ø 12,5 mm, 10 m Länge und 25 kN Schraubkarabiner, 17 mm Öffnungswei te 1 * 1 ST
Katalognr. CPSDAC4010
Anbieter:  CAPITAL SAFETY
PROTECTA Viper LT Kernmantelseil für Mitlaufendes Auffanggerät, ø 12,5 mm, 10 m Länge und 25 kN Schraubkarabiner, 17 mm Öffnungswei te 1 * 1 ST
Katalognr. CPSDAC4010
Anbieter:  CAPITAL SAFETY
Frequently Bought Together