ContactUsLinkComponent
PROTECTA Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer, Stretch, max. Nutzergewicht 140 kg, Länge: 1,5 m, 1 Stück Twistlock-Karabine r AJ514, Öffnungsweite 18 mm, 1 Stück Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm 1 * 1 ST
Catalog # CPSD1260330
Supplier:  CAPITAL SAFETY
PROTECTA Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer, Stretch, max. Nutzergewicht 140 kg, Länge: 1,5 m, 1 Stück Twistlock-Karabine r AJ514, Öffnungsweite 18 mm, 1 Stück Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm 1 * 1 ST
Catalog # CPSD1260330
Supplier:  CAPITAL SAFETY
Frequently Bought Together