AuftragsverfolgungKontakt
Bänder, VHB™
VHB™ Klebeband 5952, Schwarz, -, 11 m, 19 mm
Katalognr. MMMA5952F/IPS
Anbieter:   3M
Bänder, VHB™
Katalognr. MMMA5952F/IPS
Anbieter:  3M
Bänder, VHB™
Bänder, VHB™
VHB™ Klebeband 5952, Schwarz, -, 11 m, 19 mm
Preis
SFr. 68.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
A strong, fast, and easy way to create durable and reliable bonds, eliminating rivets, screws, bolts and welds. 3M™ VHB™ Tape provides high strength and long-term durability, offering design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond a variety of surfaces.
  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth
  • Black, 1,1 mm, modified acrylic adhesive on a very conformable acrylic foam core
  • Bonds to a wide variety of substrates including most powder-coated paints and irregular surfaces
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem haltbaren Acrylklebstoff mit viskoelastischen Eigenschaften. Dadurch entsteht ein außergewöhnlich starkes doppelseitiges Schaumklebeband, das auf einer Vielzahl von Substraten haftet, darunter Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS sowie lackiertes oder versiegeltes Holz und Beton. Diese Klebebänder bieten hervorragende Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Sie werden häufig in Anwendungen in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter Transport, Haushaltsgeräte, Elektronik, Bauwesen, Schilder und Displays sowie allgemeine Industrie.
Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit einer starken, dauerhaften Bindung. Das Ergebnis ist eine Familie außergewöhnlich starker Klebebänder, die auf einer Vielzahl von Substraten haften. 3M™ VHB™ Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißnähten und anderen Formen mechanischer Befestigungselemente.
Technische Daten
  • Steril:
    -
  • Breite:
    19 mm
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    VHB™ Klebeband 5952
  • Länge:
    11 m
  • Seq:
    03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..