PLC purification systems
Product Details & Documents
PLC 2050/2250/2500 purification systems are designed for preparative liquid chromatography (PLC) to aspirate mobile phase solvents, form gradients, inject liquid samples, and provide solutions for a preparative column for high performance liquid chromatography (HPLC), centrifugal partition chromatography (CPC), or counter-current chromatography (CCC) applications.
- PLC 2050: Flow rates up to 50 ml/min with pressure up to 300 bar
- PLC 2250: Flow rates up to 250 ml/min with pressure up to 230 bar
- PLC 2500: Flow rates up to 500 ml/min with pressure up to 110 bar
- Intuitive touchscreen interface for easy method writing and modyfying of parameters
- Autosampler available for automated sample injections for increased throughput
- Costs: 'All in one' system
- Safety: Compact footprint that fits into a fume hood
With the capability to purify compounds by preparative HPLC and flash chromatography on the same instrument, Gilson's PLC 2050/2250/2500 purification systems simplify and streamline compound purification. These compact systems feature UV/VIS detection with an optional upgrade to a diode array detector (DAD) or evaporative light scattering detection (ELSD), an integrated pumping system, fraction collector, touchscreen control, and Gilson glider software. These customisable instruments are available in simple configurations for basic applications, but with a wide range of upgrade options to meet your lab’s demands.
Electrical: 110 to 120 / 220 to 240 V
Dokumente
TDS Natural Product Purification
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:PLC 2250 with autosampler, 5 - 250 ml/min., 230 bar max. pressure
- Seq:05
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040023Rack set of 3 racks, 25×150 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040024Rack set of 3 racks, 28×150 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040025Rack set of 3 racks, 29,5×200 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040026Rack set of 3 racks, 13×73 mm hemo tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040027Rack funnel, 16 outlets ¹/₄" Ext.ØEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 2’550.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040181Manual injection valve with tubing kit (PLC 2050)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’830.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040182Manual injection valve with tubing kit (PLC 2250/2500)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’830.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040184Injection pump Ext (50 ml/min, 300 Bar)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 14’910.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040191Rack set of 3 racks, 12×65 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040019Rack set of 3 racks, 18×150/180 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 978.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040020Rack set of 3 racks, 13×100 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040021Rack set of 3 racks, 16×150 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILI21040022Rack set of 3 racks, 21×150 mm tubesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 1’370.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis