Probenehmer, PowderProof
Product Details & Documents
Qualitätssicherung beginnt bei der Wareneingangskontrolle! Eine Allschichtprobe von Schüttgütern ist mit dem Pulver- und Granulat-Sammler PowderProof® kein Problem mehr.
- Vielseitig einsetzbar
- Edelstahl V4A (1.4404)/V2A (1.4310)
- Inkl. Antrieb, zwei Akkus, Schnell-Ladegerät, Stechlanze, Förderspirale, Beutel, Beutelhalteklammer und Reinigungsbürste
- Weitere Förderspiralen als Zubehör erhältlich
PowderProof® ist die praxisbewährte Profilösung für die mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten. An die robuste Antriebseinheit lassen sich verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen koppeln und problemlos austauschen. Durch dieses modulare Gerätekonzept ist PowderProof® vielseitig einsetzbar für Granulate und Pulver, aus Tonnen, Fässern, BigBags oder Säcken.
Mit hilfreichem Zubehör wie Flaschenkorb, Probenbeutel und close-it Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenentnahme zusätzlich erleichtert.
PowderProof® mit Lanze für horizontalen Einsatz zur Entnahme von Proben aus Säcken, mit Lanze für vertikalen Einsatz, für die Probenahme aus offenen Gebinden wie Fässern, Tonnen oder BigBags.
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 900 mm
- Seq:11
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.KapazitätGewindeMaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 113-5414Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170×120 mm, 400 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 19.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BURK5302-2055Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ringEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 152.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BURK5302-2105Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ringEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 193.00