AuftragsverfolgungKontakt
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™ | Avantor
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Blei, Pb, 10000 mg/L, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE4115-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Katalognr. HONCE4115-100ML
CAS Nummer:  
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Blei, Pb, 10000 mg/L, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 94.72
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    10000 mg/L
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Blei
  • Symbol:
    Pb