AuftragsverfolgungKontakt
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™ | Avantor
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Blei, Pb, 1000 mg/L, 2% HNO₃, Plastic bottle, 500 mL
Katalognr. HONCE4055-500ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Katalognr. HONCE4055-500ML
CAS Nummer:  
Lead AAS standards, (CRMs), Fluka™
Blei, Pb, 1000 mg/L, 2% HNO₃, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 70.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Zertifizierung: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Element:
    Blei
  • Symbol:
    Pb