Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ICP standard solutions, Fluka™ | Avantor

ICP standard solutions, Fluka™

ICP Standard (7 Components), 5 - 1500 mg/L, 5% HNO₃, 100 mL
Katalognr. HONCE2218-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Katalognr. HONCE2218-100ML
CAS Nummer:  
ICP standard solutions, Fluka™

ICP Standard (7 Components), 5 - 1500 mg/L, 5% HNO₃, 100 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 518.66
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Certified Reference Materials (CRMs).

  • Traceable to NIST

Zertifizierung: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)

Technische Daten

Technische Daten

  • Konzentration:
    5 - 1500 mg/L
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP Standard (7 Components)

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..