AuftragsverfolgungKontakt
ICP standard solutions, Fluka™
ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (7 Components), 50 - 1000 mg/L, 5% HNO₃/0,2% HF, 100 mL
Katalognr. HONCE2217-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Katalognr. HONCE2217-100ML
CAS Nummer:  
ICP standard solutions, Fluka™
ICP Standard (7 Components), 50 - 1000 mg/L, 5% HNO₃/0,2% HF, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 345.26
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs).
  • Traceable to NIST
 : ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    50 - 1000 mg/L
  • Matrix:
    5% HNO₃/0,2% HF
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP Standard (7 Components)
Technische Daten