Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ICP standard solutions, Fluka™ | Avantor

ICP standard solutions, Fluka™

ICP Standard (23 Components), 100 mg/L, 5% HNO₃/0,2% HF, 100 mL
Katalognr. HONCE2214-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Katalognr. HONCE2214-100ML
CAS Nummer:  
ICP standard solutions, Fluka™

ICP Standard (23 Components), 100 mg/L, 5% HNO₃/0,2% HF, 100 mL

CAS Nummer:  
Preis
424.07 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Certified Reference Materials (CRMs).

  • Traceable to NIST

Zertifizierung: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)

Technische Daten

Technische Daten

  • Konzentration:
    100 mg/L
  • Matrix:
    5% HNO₃/0,2% HF
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP Standard (23 Components)

Technische Daten