Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ICP standard solutions, Fluka™

ICP standard solutions, Fluka™

ICP Standard (15 Components), 1 - 200 mg/L, 5% HNO₃, 100 mL
Katalognr. HONCE2213-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Katalognr. HONCE2213-100ML
CAS Nummer:  
ICP standard solutions, Fluka™

ICP Standard (15 Components), 1 - 200 mg/L, 5% HNO₃, 100 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 550.17
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Certified Reference Materials (CRMs).

  • Traceable to NIST

Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)

Technische Daten

Technische Daten

  • Konzentration:
    1 - 200 mg/L
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP Standard (15 Components)

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.