AuftragsverfolgungKontakt
Domiphen bromide
100 g
Katalognr. SPCMD2162-100GM
Anbieter:   Spectrum Chemical
Domiphen bromide
Katalognr. SPCMD2162-100GM
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  538-71-6
Domiphen bromide
100 g
CAS Nummer:  538-71-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Domiphen Bromide, BP.
All Spectrum Chemical BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Synonyme:  (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
  • CAS Nummer:538-71-6
  • Formel:C₂₂H₄₀BrNO
  • MDL-Nummer:MFCD00011769
  • Molekulargewicht:414.48 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 g
Technische Daten