AuftragsverfolgungKontakt
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™ | Avantor
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
540, 110 mm
Katalognr. WHAT1540-10124
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Katalognr. WHAT1540-10124
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
540, 110 mm
Preis
SFr. 1’130.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Easily fits into conical funnels.
  • High quality and consistency
  • Easy to use
Technische Daten
  • Sorte:
    540
  • Seq:
    10
  • Größe:
    110 mm
  • Cat. No.:
    WHAT1540-10124
  • Aschegehalt:
    0,007%
  • Stärke:
    215 µm
  • Gewicht:
    85 g/m²