Creatinin NF
Poly pail, 1 kg
Katalognr. SPCMC1403-1KGBL
Anbieter: Spectrum Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Synonyme: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS Nummer:60-27-5
- Formel:C₄H₇N₃O
- MDL-Nummer:MFCD00059730
- Molekulargewicht:113.12 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-466-7
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:98.5% Min.
Technische Daten
- Packung:Poly pail
- VE:1 kg