AuftragsverfolgungKontakt
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 35 mm × 20 m core 50,8 mm
Katalognr. WHAT10370435
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Katalognr. WHAT10370435
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 35 mm × 20 m core 50,8 mm
Preis
SFr. 52.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These glass microfibre filters made from borosilicate glass are strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
These filters can be used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications. They also come in reel format for use as a roll filter in automatic air filtration units.
Technische Daten
  • Sorte:
    GF 10
  • Seq:
    13
  • Größe:
    35 mm × 20 m core 50,8 mm
  • Cat. No.:
    WHAT10370435
  • Max. Temperatur:
    180 °C
  • Luftdurchsatz:
    12 s/100 ml/1,56 cm²
  • Stärke:
    350 µm
  • Gewicht:
    70 g/m²