Gold plated forceps
Edelstahl, vergoldet, 115 mm, Gerade, 0,1×0,06 mm
Katalognr. FSCI11915-11
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:115 mm
- Material:Edelstahl, vergoldet
- Seq:02
- Spitzengröße:0,1×0,06 mm
- Spitzenform:Gerade
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.