AuftragsverfolgungKontakt
Gold plated forceps
Gold plated forceps
Edelstahl, vergoldet, 115 mm, Gerade, 0,1×0,06 mm
Katalognr. FSCI11915-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Gold plated forceps
Katalognr. FSCI11915-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Gold plated forceps
Gold plated forceps
Edelstahl, vergoldet, 115 mm, Gerade, 0,1×0,06 mm
Preis
SFr. 30.23
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    115 mm
  • Material:
    Edelstahl, vergoldet
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,1×0,06 mm
  • Spitzenform:
    Gerade
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.