ContactUsLinkComponent
Kälteschutzhandschuh, Cryo Gloves, Ausführung: unterarmlang/100% Waterproof, Größe: M, Länge: 400 mm, geeignet bis: -160 °C, Farbe pink 1 * 1 PAAR
Katalognr. TEMPP-MAMWP
Anbieter:  TEMPSHIELD
Kälteschutzhandschuh, Cryo Gloves, Ausführung: unterarmlang/100% Waterproof, Größe: M, Länge: 400 mm, geeignet bis: -160 °C, Farbe pink 1 * 1 PAAR
Katalognr. TEMPP-MAMWP
Anbieter:  TEMPSHIELD
Frequently Bought Together