ContactUsLinkComponent
Pt100 Fühler, L=30 cm, M8 Stecker für den Anschluss an LIBERO CE, bei Raumtemperatur einmalig biegbar (nicht knicken). Temperaturbereich -200 °C..+200 °C. 1 * 1 ST
Katalognr. ELPR802287
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Pt100 Fühler, L=30 cm, M8 Stecker für den Anschluss an LIBERO CE, bei Raumtemperatur einmalig biegbar (nicht knicken). Temperaturbereich -200 °C..+200 °C. 1 * 1 ST
Katalognr. ELPR802287
Anbieter:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together