Storage drums
3 L, 192 mm, 150 mm
Codice catalogo 300-0622
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
- Open top pharmaceutical grade drums with lids
- Made of 316L stainless steel body and lid
- Supplied with side handles
The robust, hygienic design means they are suitable for the most demanding applications. These drums are finished to a bright polish finish with all the welds ground and polished.
Delivery information: Supplied with lid, clamp and O-ring.
Documents
Specifiche
- Ext.Ø:192 mm
- Kapazität:3 L
- Höhe:150 mm
- Seq:03
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
- SAMPA430-196Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drumLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 43.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
- SAMPA429-395Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drumLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 373.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
- SAMPA430-300Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drumLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 63.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoBezeichnungDisponibilitàPrice
- SAMPA429-470Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drumLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 382.00