AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniaklösung | Avantor
Ammoniaklösung
500 mL
Katalognr. SPCMAM180-500MLGL
Anbieter:   Spectrum Chemical
Ammoniaklösung
Katalognr. SPCMAM180-500MLGL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  1336-21-6
Ammoniaklösung
500 mL
CAS Nummer:  1336-21-6
Preis
SFr. 159.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Strong Ammonia Solution, NF has many uses such as in topical pharmaceutical solutions destined for treating insect bites. All Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonyme:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS Nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00066650
  • Molekulargewicht:35.05 g/mol
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.