Ein Slip-On-Überzug aus 100 % glatt gestricktem Polyester, der auf das 15 cm (15 cm) große HandHeld™ Tool passt, um Ausrüstung, Rega le, Fenster, Arbeitsflächen und kleine Tankinnenräume effektiv zu reinigen und zu desinfizieren. Diese NovaPoly™-Abde 1 * 24 ST
Codice catalogo MICRMZSM6-6NS
Nome del fornitore: MICRONOVA
Frequently Bought Together