Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahl-Eimer | Avantor

Edelstahl-Eimer

15 L
Katalognr. SAMPA586-15
Anbieter:   Sampling Systems
Edelstahl-Eimer
Katalognr. SAMPA586-15
Anbieter:  Sampling Systems
Edelstahl-Eimer
Preis
SFr. 456.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Allzweckeimer eignen sich ideal für den Einsatz in allen Bereichen der Industrie.

  • Aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl
  • Starkes und robustes Hochleistungsdesign
  • Perfekt für korrosive Umgebungen

Die Edelstahleimer-Reihe von Sampling Systems umfasst hervorragende Mehrzweckeimer, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden können. Sie bestehen aus chemisch beständigem 316L-Edelstahl und sind besonders für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.

Technische Daten
  • Kapazität:
    15 L
  • Seq:
    03
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA586-15L
    15-L-Eimerdeckel, 330 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 154.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA586-12L
    12-L-Eimerdeckel, 310 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 148.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA586-10L
    10-L-Eimerdeckel, 298 mm Ø
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 144.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..