Blower transition adapters
Blower transition adapter, 152,4 mm nominal diameter, 1,3 kg
Katalognr. LBCP4722401
Anbieter: LABCONCO
Direkt zu
Product Details & Documents
Epoxy-coated steel blower transition adapters fit all Labconco coated steel blowers.
Adapter allows you to connect thermoplastic duct to the exhaust side of a blower to create an exhaust stack. A nominal size PVC duct fits inside the opening.
Technische Daten
- Bezeichnung:Blower transition adapter, 152,4 mm nominal diameter
- Seq:01
- Gewicht:1,3 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..