Computer für Laborgeräte
DELL OPTIPLEX 7080 MICRO; Processor Intel Core I5-9500 (3.00GHz – 4.4GHz); 16GB RAM - 500GB Festplatte - ohne VGA - ohne DVD Laufwerk; Windows 10 IoT Enterprise LTSC2019; Da kein DVD Laufwerk vorhanden ist, empfehlen wir ein externes Laufwerk, welches wir ebenfalls anbieten können
Katalognr. 906-0240
Anbieter: COLLECTION PREFIX HPLC
Direkt zu
Product Details & Documents
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
- Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
Technische Daten
- Bezeichnung:DELL OPTIPLEX 7080 MICRO; Processor Intel Core I5-9500 (3.00GHz – 4.4GHz); 16GB RAM - 500GB Festplatte - ohne VGA - ohne DVD Laufwerk; Windows 10 IoT Enterprise LTSC2019; Da kein DVD Laufwerk vorhanden ist, empfehlen wir ein externes Laufwerk, welches wir ebenfalls anbieten können
- Seq:10
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..