AuftragsverfolgungKontakt
Computer für Laborgeräte
Computer für Laborgeräte
DELL OPTIPLEX XE3 MT I5 inkl. OL EZChrom Edition; Processor Intel Core I5-8500 (3.00GHz – 4.1GHz); 8GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated – DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Card 2nd Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Card (2nd LAN); und eine Video Card PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/mDP DP-DVI-D; Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 Value auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert; vorläufige OpenLab EZEChrom Edition Software Version ebenfalls installiert
Katalognr. 906-0236
Computer für Laborgeräte
Katalognr. 906-0236
Computer für Laborgeräte
Computer für Laborgeräte
DELL OPTIPLEX XE3 MT I5 inkl. OL EZChrom Edition; Processor Intel Core I5-8500 (3.00GHz – 4.1GHz); 8GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated – DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Card 2nd Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Card (2nd LAN); und eine Video Card PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/mDP DP-DVI-D; Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 Value auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert; vorläufige OpenLab EZEChrom Edition Software Version ebenfalls installiert
Preis
SFr. 2’150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
  • Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    DELL OPTIPLEX XE3 MT I5 inkl. OL EZChrom Edition; Processor Intel Core I5-8500 (3.00GHz – 4.1GHz); 8GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated – DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Card 2nd Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Card (2nd LAN); und eine Video Card PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/mDP DP-DVI-D; Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 Value auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert; vorläufige OpenLab EZEChrom Edition Software Version ebenfalls installiert
  • Seq:
    04
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 906-0230
    HP® printer, colour, LaserJet Pro M252n
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 394.00
  • HPLCLSPHLM203DN
    HP® printer, LaserJet P2035
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 331.00
  • 906-0228
    HP® printer, Officejet 6100
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 269.00